Tisk…
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL644676-5GEA 8830 CZK
SIAL644676-5G SIAL644676-1G
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₅NO₃
MW: 127,1 g/mol
MDL Number: MFCD01318162
CAS číslo: 3405-77-4
EINECS: 222-289-4