Benzoxazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIALB11702-25GEA
1760
CZK
SIALB11702-25G
Benzoxazole, Sigma-Aldrich®
Benzoxazole
Vzorec:
C₇H₅NO MW: 119,12 g/mol Bod varu: 182…185 °C (1013 hPa) Bod tání: 28…30 °C Hustota: 1,1754 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00005765 CAS číslo: 273-53-0 EINECS: 205-988-9 UN: 1325 ADR: 4.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...