Tisk…
4,6-Dihydroxypyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALD120405-25GEA 0 CZK
SIALD120405-25G
4,6-Dihydroxypyrimidine, Sigma-Aldrich®
4,6-Dihydroxypyrimidine
Vzorec: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Bod tání: > 300 °C
MDL Number: MFCD00016733
CAS číslo: 1193-24-4
EINECS: 214-772-3