4,6-Dimethylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALD183202-10GEA
10780
CZK
SIALD183202-10G
4,6-Dimethylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
4,6-Dimethylpyrimidine
Vzorec:
C₆H₈N₂ MW: 108,14 g/mol Bod varu: 154 °C (1013 hPa) Bod tání: 25 °C Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00006116 CAS číslo: 1558-17-4 EINECS: 216-314-8 |