Tisk…
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALF109-250MGEA 2270 CZK
SIALF109-250MG
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆FNO₂
MW: 179,15 g/mol
Bod tání: 258…259 °C
MDL Number: MFCD00005612
CAS číslo: 399-76-8
EINECS: 206-919-5