Tisk…
Oleyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALO8880-5GEA 32750 CZK
SIALO8880-5G SIALO8880-1G
Oleyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Oleyl alcohol
Vzorec: C₁₈H₃₆O
MW: 268,48 g/mol
Bod varu: 333 °C (1013 hPa)
Bod tání: 13…19 °C
Hustota: 0,85 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002993
CAS číslo: 143-28-2
EINECS: 205-597-3
Merck Index: 12,06968