o-Phenylenediamine dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALP8787-100TABEA
11830
CZK
SIALP8787-100TAB
o-Phenylenediamine dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
o-Phenylenediamine dihydrochloride
Vzorec:
C₆H₁₀Cl₂N₂ MW: 181,06 g/mol Bod tání: 205 °C |
MDL Number:
MFCD00012966 CAS číslo: 615-28-1 EINECS: 210-418-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |