Ethyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALW246328-100G-KEA
2780
CZK
SIALW246328-100G-K
SIALW246328-1KG-K
Ethyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Ethyl isovalerate
Vzorec:
C₇H₁₄O₂ MW: 130,19 g/mol Bod varu: 131…133 °C (1013 hPa) Bod tání: –99 °C Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00009203 CAS číslo: 108-64-5 EINECS: 203-602-3 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 13,03849 |