Tisk…
(±)-2-Bromopalmitic acid
MOLEM18863611EA 0 CZK
MOLEM18863611
(±)-2-Bromopalmitic acid
(±)-2-Bromopalmitic acid
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₃BrCHCOOH
MW: 335,32 g/mol
Bod varu: 390 °C (1013 hPa)
Bod tání: 53 °C
CAS číslo: 18263-25-7
EINECS: 242-137-0