3-Aminophenylboronic acid hemisulphate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A17240.06EA
4090
CZK
A17240.06
A17240.03
A17240.14
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate ≥98%
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
Vzorec:
C₁₂H₁₈B₂N₂O₈S MW: 371,97 g/mol Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013111 CAS číslo: 66472-86-4 EINECS: 266-376-5 |