5-Fluorocytosine 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO258340050EA
24970
CZK
ACRO258340050
ACRO258340010
ACRO258342500
5-Fluorocytosine 99+%
5-Fluorocytosine
Vzorec:
C₄H₄FN₃O MW: 129,09 g/mol Bod tání: 296 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006035 CAS číslo: 2022-85-7 EINECS: 217-968-7 Merck Index: 13,04151 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1.0 % (1 g, 105°C) |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % (On dried substance) |