Polyethylene glycol 1,450, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIALP5402-1KGEA
1610
CZK
SIALP5402-1KG
SIALP5402-500G
SIALP5402-2.5KG
Polyethylene glycol 1,450, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 1,450
Vzorec:
H(OCH₂CH₂)nOH MW: 1450 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS číslo: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |