Tisk…
Tiskárna štítků přenosná, BMP™21-LAB
Dodavatel: Brady
116-0419EA 4740 CZK
116-0419 116-0420 116-0418
Tiskárna štítků přenosná, BMP™21-LAB
Tiskárny
Přenosná termální tiskárna štítků BMP™21-LAB je univerzální zařízení pro využití ve výzkumných, akademických i klinických laboratořích. Štítky jsou vrobeny z odolného materiálu a zařízení BMP21-LAB velice rychle (10 mm/s) připevní štítek na rovný, zakřivený nebo hrubý a zvrásněný podklad, kde zůstane čitelný roky i při vystavení vysokým teplotám nebo chemikáliím.
  • 3řádkový LCD displej je velice jasný a dobře čitelný
  • k dispozici jsou materiály štítk určené například pro označení kryovialek nebo sklíček
  • v intuitivně strukturované nabídce symbolů najdete i běžně používané znaky řecké abecedy pro laboratorní značení
  • funkce etiket pro vialky automaticky odřízne pásku podle velikosti vialky
  • lze využít funkci automatické serializace s časovým a datovým razítkem
  • zařízení disponuje dobíjecí li-ion baterií s dlouhou životností (dodáno se Starter kitem)
Informace pro objednávání: Více informací o kompletní nabídce štítků k tiskárně najdete na našich stránkách www.vwr.com nebo kontaktujte svého obchodního zástupce Avantor.
Informace o dodávce: BMP™21-LAB Starter Kit obsahuje tiskárnu BMP™21-LABr, AC adaptér, li-on baterii, šňůrku, krátký návod a polypropylenovou kazetu (typ M21-750-7425). Blister balení obsahuje tiskárnu BMP™21-LAB, šňůrku, krátký návod a polypropylenovou kazetu (typ M21-750-7425).