Tisk…
Hledali jste: L-Fenylalanin
18  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Popis: L-Fenylalanin 98.5-101.5% (dried basis) USP, Multi-Compendial, Macron Fine Chemicals™
Katalogové číslo: (2086-06)
Dodavatel: Avantor
Popis: L-Fenylalanin 98.5-101.5% (dried basis) USP, Multi-Compendial, J.T.Baker®
Měrná jednotka: 1 * 1 kg
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: L-Fenylalanin 98.5+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: L-Fenylalanin 98.5-101.0%, meets analytical specification of USP
Katalogové číslo: (A1344.1000)
Dodavatel: PanReac AppliChem
Popis: L-α-Fenylalanin
Měrná jednotka: 1 * 1 kg
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: L-Fenylalanin ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Popis: USP, Pyrogen free
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: L-Fenylalanin cell culture reagent
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: L-Phenylalanine is one of the 20 amino acids. It is an essential amino acid. It contains an aromatic side chain, which contributes to ultraviolet abso...
Dodavatel: Spectrum Chemical
Popis: L-Fenylalanin USP
Dodavatel: Merck
Popis: L-Fenylalanin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Popis: L-Fenylalanin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Popis: L-Fenylalanin, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo: (91331-25G)
Dodavatel: Merck
Popis: L-α-Fenylalanin, Supelco®
Měrná jednotka: 1 * 25 g
Dodavatel: Merck
Popis: L-α-Fenylalanin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Popis: L-Fenylalanin, Sigma-Aldrich®
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom