Tisk…
Kyselina (±)-α-methoxyfenyloctová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIALM2876-25GEA 16740 CZK
SIALM2876-25G SIALM2876-10G SIALM2876-5G NOVSM2876-25G
Kyselina (±)-α-methoxyfenyloctová, Sigma-Aldrich®
Kyselina (±)-α-methoxyfenyloctová
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Bod varu: 165 °C (24 hPa)
Bod tání: 69…71 °C
MDL Number: MFCD00064217
CAS číslo: 7021-09-2
EINECS: 230-300-9