Tisk…
Hledali jste: Kongo červeň
11  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (34140.184)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Kongo červeň, TECHNICAL
Měrná jednotka: 1 * 100 g
Katalogové číslo: (31727.295)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Kongo červeň 1% vodný roztok
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Katalogové číslo: (87805.180)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Kongo červeň 0,1% in ethanol 15% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1022001
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Kongo červeň indicator
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Kongo červeň indicator grade
Katalogové číslo: (SIALC6277-25G)
Dodavatel: Merck
Popis: Kongo červeň, Sigma-Aldrich®
Měrná jednotka: 1 * 25 g
Katalogové číslo: (75768-25MG)
Dodavatel: Merck
Popis: Kongo červeň, Supelco®
Měrná jednotka: 1 * 25 mg
Katalogové číslo: (LACH40021IP0G0010)
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Popis: Kongo červeň
Měrná jednotka: 1 * 10 g
Katalogové číslo: (1.01641.0001)
Dodavatel: Merck
Popis: Kit for the detection of amyloid acc. to Highman
Měrná jednotka: 1 * 0,196 L
Katalogové číslo: (1.01340.0025)
Dodavatel: Merck
Popis: Kongo červeň, Supelco®
Měrná jednotka: 1 * 25 g
Katalogové číslo: (EHERC12965400)
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Popis: Kongo červeň
Měrná jednotka: 1 * 0,1 g
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom