Tisk…
Hledali jste: methylová červeň sodná sůl
10  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (87687.180)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: methylová červeň sodná sůl 0,54 g/l v ethanolu 50% 0,54 g/l in ethanol 50% Reag. Ph. Eur. 1055102
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: methylová červeň sodná sůl, pure indicator
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: methylová červeň sodná sůl ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: methylová červeň sodná sůl
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: methylová červeň sodná sůl 0,02% (w/v) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: methylová červeň sodná sůl ACS
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Popis: methylová červeň sodná sůl
Katalogové číslo: (SIALM8256-25G)
Dodavatel: Merck
Popis: methylová červeň sodná sůl, Sigma-Aldrich®
Měrná jednotka: 1 * 25 g
Dodavatel: Merck
Popis: methylová červeň sodná sůl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Popis: methylová červeň sodná sůl
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom