Ethylendi(acetát), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL525200-20LEA
17570
CZK
SIAL525200-20L
SIAL525200-4L
SIAL525200-500ML
Ethylendi(acetát), Sigma-Aldrich®
Ethylendi(acetát)
Vzorec:
C₆H₁₀O₄ MW: 146,14 g/mol Bod varu: 190…191 °C (1013 hPa) Bod tání: –31 °C Hustota: 1,104 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 88 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008718 CAS číslo: 111-55-7 EINECS: 203-881-1 Merck Index: 13,03833 |