Tisk…

3-Chlorostyrene

MOLE71766130-5GEA 0 CZK
MOLE71766130-5G
3-Chlorostyrene
3-Chlorostyrene
Vzorec: C₈H₇Cl
MW: 138,6 g/mol
Bod varu: 194 °C (1013 hPa)
Bod tání: –26 °C
Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000598
CAS číslo: 2039-85-2
EINECS: 218-024-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR