3-Chlorostyrene ≥98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Stabilization:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 0,10 %
B23806.06EA
2730
CZK
B23806.06
B23806.22
B23806.14
3-Chlorostyrene ≥98% stabilizovaný
3-Chlorostyrene
Vzorec:
C₈H₇Cl MW: 138,6 g/mol Bod varu: 188…189 °C Bod tání: –26 °C Hustota: 1,090 Bod vzplanutí: 67 °C (153 °F) |
MDL Number:
MFCD00000598 CAS číslo: 2039-85-2 EINECS: 218-024-7 |