Tisk…
4-Chlorostyrene 99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO110090500EA 6110 CZK
ACRO110090500 ACRO110090100
4-Chlorostyrene 99% stabilizovaný
4-Chlorostyrene
Vzorec: C₈H₇Cl
MW: 138,6 g/mol
Bod varu: 192 °C (1013 hPa)
Bod tání: –16 °C
Hustota: 1,16 g/cm³
Bod vzplanutí: 64 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000632
CAS číslo: 1073-67-2
EINECS: 214-028-8
UN: 3082
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5645 to 1.5665 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % tert.-butylcatechol
Acidity (CH3COOH) ≤0.02 %