Tisk…
4-Chlorostyrene stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02458.0010EA 2050 CZK
8.02458.0010 8.02458.9999
4-Chlorostyrene stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
4-Chlorostyrene
Vzorec: C₈H₇Cl
MW: 138,6 g/mol
Bod varu: 192 °C (1013 hPa)
Bod tání: –15,9 °C
Hustota: 1,155 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000632
CAS číslo: 1073-67-2
EINECS: 214-028-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 138.59 g/mol
Boiling Point 192 °C
Flash Point 68 °C
Refractive Index 1.5645 (20 °C, 589 nm)
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 1-Chloro-4-ethenyl-bezene
Hill Formula C8H7Cl