Tisk…
3-Fluorostyrene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL219452-1GEA 2160 CZK
SIAL219452-1G
3-Fluorostyrene, Sigma-Aldrich®
3-Fluorostyrene
Vzorec: C₈H₇F
MW: 122,14 g/mol
Bod varu: 30 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,025 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000341
CAS číslo: 350-51-6
EINECS: 206-504-9