4-Fluorostyrene 97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO168340100EA
4200
CZK
ACRO168340100
ACRO168340010
4-Fluorostyrene 97% stabilizovaný
4-Fluorostyrene
Vzorec:
C₈H₇F MW: 122,14 g/mol Bod varu: 145…148 °C (760 mmHg) Bod tání: –34,5 °C Hustota: 1,024 g/cm³ Bod vzplanutí: 26 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000361 CAS číslo: 405-99-2 EINECS: 206-975-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5140 to 1.5160 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Stabilizer | 0.1 % tert.-butylcatechol |