Tisk…
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: CHAPS
PIER28300EA 6350 CZK
PIER28300
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
Vzorec: C₃₂H₅₈N₂O₇S
MW: 614,89 g/mol
Bod tání: 116 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00081083
CAS číslo: 75621-03-3
Merck Index: 12,02085