(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
Dodavatel: G Bioscienes
Synonyms:
CHAPS
DG050EA
8090
CZK
DG050
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
Vzorec:
C₃₂H₅₈N₂O₇S MW: 614,89 g/mol Bod tání: 116 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00081083 CAS číslo: 75621-03-3 Merck Index: 12,02085 |