Tisk…
Decyl-β-D-glucopyranoside
Dodavatel: Molekula
Varování
MOLEM72640496EA 0 CZK
MOLEM72640496
Decyl-β-D-glucopyranoside
Decyl-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₆H₃₂O₆
MW: 320,43 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063297
CAS číslo: 58846-77-8
EINECS: 261-469-7