Tisk…
Hledali jste: Baterky/svítilny
7  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (SIMEDI0070)
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: LED rechargeable flashlight, Atex zone 1 with scratch proof PC lens and safety switch, NiMH battery pack
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SIMEDI0035)
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: This powerful TQC aluminium LED pocket flashlight produces a very impressive 200 lumens and provides a projection distance of 250 m. It is suitable fo...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (PRTWPA63YBR)
Dodavatel: Portwest
Popis: This torch is designed for a wide array of tasks, from security to everyday use.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (PRTWPA50SIR)
Dodavatel: Portwest
Popis: Head light with tilt control, made of ABS, used to aim the light where it is needed most. Designed for a wide array of tasks, from security to everyda...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (PRTWPA54BKR)
Dodavatel: Portwest
Popis: Strong and durable precision engineered aluminium shell torch, uses new CREE technology which is up to 10 times brighter than current L.E.D bulbs.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (111-1950)
Dodavatel: UVEX
Popis: LED head torch KS-6001 with two beam types.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VARIAN
Popis: These torches light easily and stay lit, reducing downtime. With even and stable plasma to deliver reproducible results.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom