Tisk…
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Synonyms: IPTG
ROCKIPTG-1000EA 4780 CZK
ROCKIPTG-1000
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid
Vzorec: C₉H₁₈O₅S
MW: 238,31 g/mol
Bod varu: 402 °C (1013 hPa)
Bod tání: 109,5…110.5 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00063273
CAS číslo: 367-93-1
EINECS: 206-703-0