Tisk…
Sudan Red G
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16986127EA 1750 CZK
EHERC16986127
Sudan Red G
Sudan red G
Vzorec: C₁₇H₁₄N₂O₂
MW: 278,31 g/mol
Bod tání: 225 °C
MDL Number: MFCD00046377
CAS číslo: 1229-55-6
EINECS: 214-968-9