Coomassie® Brilliant Blue R-250
Dodavatel: PanReac AppliChem
A1092.0025EA
1440
CZK
A1092.0025
A1092.0100
Coomassie® Brilliant Blue R-250
Coomassie® Brilliant Blue R-250
Vzorec:
C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂ MW: 825,98 g/mol Bod tání: 174…180 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041762 CAS číslo: 6104-59-2 EINECS: 228-060-5 |