Coomassie® Brilliant Blue R-250, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL27816-100GEA
11880
CZK
SIAL27816-100G
SIAL27816-25G
Coomassie® Brilliant Blue R-250, Sigma-Aldrich®
Coomassie® Brilliant Blue R-250
Vzorec:
C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂ MW: 825,98 g/mol Bod tání: 174…180 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041762 CAS číslo: 6104-59-2 EINECS: 228-060-5 |