Diethoxy(dimethyl)silane ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L14725.30EA
3110
CZK
L14725.30
L14725.0B
L14725.18
Diethoxy(dimethyl)silane ≥97%
Diethoxy(dimethyl)silane
Vzorec:
C₆H₁₆O₂Si MW: 148,28 g/mol Bod varu: 111…113 °C Bod tání: –70 °C Hustota: 0,865 Bod vzplanutí: 11 °C (52 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009068 CAS číslo: 78-62-6 EINECS: 201-127-6 UN: 2380 ADR: 3,II |