Hydrogenuhličitan sodný 0.5 mol/l vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1081301
Dodavatel: VWR Chemicals
87932.290EA
6730
CZK
87932.290
Hydrogenuhličitan sodný 0.5 mol/l vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1081301
Hydrogenuhličitan sodný
Informace pro objednávání: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec:
NaHCO₃ MW: 84,01 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003528 CAS číslo: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 |