Tisk…
VWR® Capillary Tubes for Melting point Determinations
Dodavatel: Avantor
VWR®
321242CEA 2720 CZK
321242C
VWR® Capillary Tubes for Melting point Determinations
Zkumavky Kapiláry pro určení bodu tání
Hard glass.
  • Open both ends