Tisk…
Hledali jste: Zásobníky obdélníkové
7  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
Katalogové číslo: (ENTEE92-01D-0215)
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Injection molded rectangular tanks with dual capacity.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: These heavy-duty rectangular LLDPE tanks with cover can withstand most acid, alcohols and bases. Tanks feature stepped flange at top provides reinforc...
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: These PP rectangular tanks with cover can significantly reduce evaporation and contamination.
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: These seamless, rotational-moulded PE tanks are lightweight and easy-to-handle.
Dodavatel: SEMADENI
Popis: These tanks can be used for a long time at temperatures of +50 °C.
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Tubs made of Plexiglas®, available with or without sloping base. Sloping base facilitates circulation of the liquid.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom