Tisk…
Hledali jste: Zásobníky válcové
10  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Containers in LDPE, transparent, with lids, for various applications. Produced seamlessly and stress relieved with the LaboPlast® sintering method. Th...
Katalogové číslo: (ENTEE14-35-01-0215)
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Injection molded round tank, in PFA material.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sea...
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Heavy-duty cylindrical LLDPE tanks are offered in sizes ranging from 19 to 757 liters and include covers to signficantly reduce evaporation and contam...
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: LLDPE, translucent with lid. Economical tanks with graduations. With protruding rim (flange). Wall thickness ~2,4 mm. Tank 216-0322 can also be used a...
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Cylindrical tank, Materiál: LDPE, Objem: 38 l, Ø vněj.×V: 330×510 mm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Cylindrical tank, Materiál: PP, Objem: 28 l, Ø vněj.×V: 300×460 mm
Akce
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Economical tanks with graduations. With protruding rim (flange). Wall thickness ~2,4 mm. LLDPE, translucent with lid and spigot.
Akce
Dodavatel: ELGA LabWater
Popis: Pure and ultra pure water system, Storage reservoir, 60 l, 532×522×570 mm
Dodavatel: asecos
Popis: Cleaning and immersion containers made from stainless steel.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom