Tisk…
Hledali jste: Spreje
8  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (BOHLH958-04)
Dodavatel: Bohlender
Popis: Release and anti-blocking agent as well as lubricant for laboratory. Excellent gliding and separating effects.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Popis: Universal product that can be used in households, industry, garden, hobby or garage. Applied to the metal surface, the product quickly penetrates the ...
Katalogové číslo: (S1509-5EA)
Dodavatel: Merck
Popis: This TLC spray box may be used to spray reagent for TLC plates. Can be used in thin layer chromatography and HPTLC.
Měrná jednotka: 1 * 1 MJ
Dodavatel: HM INDUSTRIESERVICE GMBH
Popis: For the quick and easy removal of dust and small amounts of dirt in hard to reach places. For use in medical engineering, metrology, microscopy, preci...
Katalogové číslo: (291-1246)
Dodavatel: HM INDUSTRIESERVICE GMBH
Popis: Cleaner spray for electronic parts, 200 ml
Měrná jednotka: 1 * 200 mL
Katalogové číslo: (291-1204)
Dodavatel: HM INDUSTRIESERVICE GMBH
Popis: Label remover for hassle-free removal of paper labels.
Měrná jednotka: 1 * 200 mL
Katalogové číslo: (KINGLE511964)
Dodavatel: KING DISPOSABLES
Popis: Suma Rapid D6 is a quick drying glass cleaner for use on windows, mirrors, display cabinets, tiles and other glazed ceramics.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (291-1240)
Dodavatel: HM INDUSTRIESERVICE GMBH
Popis: Prevents and eliminates electrostatic charges and their interference.
Měrná jednotka: 1 * 200 mL
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom