Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (32)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Fólie hliníkové
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/34/17974834.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Hliník 99.0 - 99.5%.
Dodavatel:  ALUJET
Popis:   Pure aluminium 99.0 - 99.5%. Ideal for packaging, covering and insulation.
Dodavatel:  Korff
Popis:   Pure aluminium, 99.0 - 99.5%, soft.
Katalogové číslo: (GERB5712)
Dodavatel:  GERBER FUNKE DR N.
Popis:   These aluminium foils are used with reference drier RD-8 for determining the moisture content of powdered milk.
Měrná jednotka:  1 * 1.000 KS
Katalogové číslo: (611-9001)
Dodavatel:  Korff
Popis:   Pure aluminium, 99,0 - 99,5%.
Měrná jednotka:  1 * 1.000 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 5  z 5