Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Filmy pro autoradiografii
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/15/18944915.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Třídit podle:
Dodavatel:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Robust and chip-proof autoradiography cassettes for light-tight exposures at temperatures down to –70 °C.
Dodavatel:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Amersham Hyperfilm™ ECL™ is constructed from a clear base coated on both sides with a photographic emulsion that is protected by an anti-scratch layer...
Dodavatel:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Amersham Hyperfilm™ MP is a multipurpose film constructed from a clear base coated on both sides with a photographic emulsion that is protected by an ...
Dodavatel:  Thermo Scientific
Popis:   CL-XPosure™ Film is a clear blue X-ray film recommended for the detection and documentation of blotting assays.
Dodavatel:  CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Popis:   BioMax® Light is a double emulsion film that provides maximum clarity and sensitivity for detection of chemiluminescent-labelled samples. BioMax® Ligh...
Dodavatel:  CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Popis:   BioMax® MS film is a high performance all-purpose, maximum sensitivity autoradiography film. When used with the BioMax® TranScreen HE intensifying scr...
Dodavatel:  CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Popis:   X-OMAT® LS is an economical, blue-tinted film for when the maximum performance of BioMax® MR, BioMax® MS, or X-OMAT® AR film is not required. X-OMAT® ...
Dodavatel:  CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Popis:   BioMax® MR is a single emulsion film that provides maximum resolution and sensitivity for detection of ³⁵S, ³²P,and ¹⁴C labelled samples. An emulsion ...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 9
  1  2  Další