Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (30)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
blender-bags
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/48/18944948.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Wide choice of PE sterile bags from 80 to 3500 ml capacity
Fit all conventional lab blenders, adapted to all samples.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Complete range of bags, sterile and alimentary certified, for safe and quick preparation of solid samples before microbiological and chemical analysis...
Katalogové číslo: (129-0491)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Sáčky jsou vyrobeny z vysoce pevného plastového materiálu, sáčky jsou určeny pro použití v homogenizátorech „Stomacher 400 Circulator“, „Stomacher 400...
Měrná jednotka:  1 * 1.000 KS
Dodavatel:  Grade Products
Popis:   High grade polymer mixture, ideal for any food laboratory sample blenders.
Dodavatel:  FERMIONX LTD (SEWARD)
Popis:   Stomacher® bags are all manufactured from virgin polymer granule extruded into a tube. The only seal is at the base. All bags are batch tested and in-...
Dodavatel:  INTERSCIENCE
Popis:   These non-filter sample preparation bags are ideal for homogenising samples.
Dodavatel:  INTERSCIENCE
Popis:   BagPage® single use bags with filter membrane reduce analysis time thanks to their wide opening and markings showing where to introduce the pipette. I...
Dodavatel:  INTERSCIENCE
Popis:   These lateral filter bags are with non-woven filter that are ideal for the homogenization and automatic filtration of the samples.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 15
  1  2  Další