Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (122)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
sample-bags
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/60/18989760.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"52"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   LDPE sáčky se zipem pro skladování a přepravu pevných vzorků, zkumavek, volně ložených předmětů a dokumentů, může být s popisovacím polem nebo bez.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   LDPE sáčky s bezpečnostními pásky, vyrobeny a baleny ve sterilním prostředí.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   PE sáčky, průhledné Sterilní sáčky slouží jako bezpečný, čistý a flexibilní obal, který zaručí spolehlivé výsledky analýz. Ekonomický a účinný způso...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   The VWR MEDBAG are liquid-tight bags, used as internal hospital and external secondary packaging for the transportation of biological substances of ca...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Bags made from PE, transparent.
Měrná jednotka:  1 * 1.000 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Průhledné polyethylenové. sáčky vhodné pro transport biologického materiálu s anglickými pokyny, kapsou pro dokumenty a potištěné logem "Biohazard".
Měrná jednotka:  1 * 1.000 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   This line of blue twist seal printed bags, with safety tab and 2 round wires, has been specifically designed for food industry. The bags accommodate s...
Dodavatel:  BÜRKLE
Popis:   Sample Bag, SteriBag, SteriBag, PE, transparent, 1650 ml, Materiál: PE, D׊: 305×178 mm, Sterile, without write-on panel
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 52
  1  2  3  4  5  6  7  Další