Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (25)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Obaly sterilizační
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/54/18989854.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  SÜDPACK MEDICA
Popis:   Sterilisation pouche, Pouch with one side paper and one side green PET/PP, D׊: 300×500 mm
Dodavatel:  SÜDPACK MEDICA
Popis:   Tubular bag film is available as a flat or gussetted bag in various sizes. Helpful tips for use are printed on the film. Suitable for autoclaving and ...
Dodavatel:  SÜDPACK MEDICA
Popis:   These self-adhesive sachets with peelable indicators are supplied with a 60 g/m² paper back and a transparent cover made from PET/PP.
Dodavatel:  Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH
Popis:   These see-through sterilisation pouches and reels made of sterilisation proof 70 g/m2 heavy-duty paperare a universal packaging solution fo...
Dodavatel:  SÜDPACK MEDICA
Popis:   Heat-seal sterilisation bags with one paper side (60 g/m²) and one transparent, pre-assembled PET/PP plastic side.
Dodavatel:  SÜDPACK MEDICA
Popis:   Polyamide/aluminium/polyester peel pouches for gamma sterilisation.
Měrná jednotka:  1 * 1.000 KS
Dodavatel:  SÜDPACK MEDICA
Popis:   Tubular LDPE 80 µ pouches - Pharma quality.
Dodavatel:  KWP KUNSTSTOFF-WERK-PLUR
Popis:   Sterilisation Pouches, Zyto-Sterilset®, Materiál: LDPE, D׊: 310×220 mm
Měrná jednotka:  1 * 20 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 10
  1  2  Další 
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT