Tisk…
Hledali jste: Koše drátěné
26  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These wire baskets are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These wire baskets are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Katalogové číslo: (216-2254)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: This wire basket is made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Stainless steel 18/10.
Dodavatel: BOCHEM
Popis: These stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
Katalogové číslo: (BOCH10120)
Dodavatel: BOCHEM
Popis: These rectangular stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Popis: Immersion baskets, Hostalen basket, for all unit types, Kulatý, Ø×H: 74×50 mm
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Stainless steel.
Dodavatel: HUPFER METALLWERKE
Popis: These fine mesh baskets, made of stainless steel, electropolished, are designed to keep small parts and accessories.
Katalogové číslo: (142-0013)
Dodavatel: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Popis: Wire basket
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: RSG
Popis: These electropolished wire baskets are made of stainless steel ¹⁸/₁₀.
Dodavatel: RSG
Popis: Made from stainless steel 1.4301.
Katalogové číslo: (216-7470)
Dodavatel: HUPFER METALLWERKE
Popis: Stainless steel, electrolytically polished.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HUPF8600029)
Dodavatel: HUPFER METALLWERKE
Popis: These wire waste paper baskets are manufactured from high-quality stainless steel, free-standing or hangable.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: HUPFER METALLWERKE
Popis: Stainless steel.
Akce
Dodavatel: HUPFER METALLWERKE
Popis: Stainless steel.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom