Tisk…
Hledali jste: Baterie
15  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (630-1637)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Solar charger with polymer lithium-ion battery.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (611-8684)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Eco friendly battery pack to replace lead-acid batteries which are now restricted/prohibited for transportation.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (111-2549)
Dodavatel: 3M
Popis: The Versaflo™ Battery Charger Kit TR-641E is a single-station battery charger which consists of a TR-640 charging cradle, power supply, and lead. It's...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (MMMATR-644E)
Dodavatel: 3M
Popis: The Versaflo™ Battery Charger Kit TR-644E is a four-station battery charger designed for use with all batteries from the Versaflo™ Powered Air Turbo T...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Testo
Popis: Batteries, Battery for 175/176, TL-5903, Mignon AA
Katalogové číslo: (111-2369)
Dodavatel: 3M
Popis: Inteligentní nabíječka, která přeruší nabíjení, když je baterie plně nabitá. Pro použití s balením baterií pro jednotku s pohonem vzduchu Jupiter™
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (111-2548)
Dodavatel: 3M
Popis: The fast-charging, intrinsically safe Versaflo™ lithium-ion battery TR 830 is intended for use with the 3M™ Versaflo™ TR 800 series PAPR system.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (MMMATR-632)
Dodavatel: 3M
Popis: The Versaflo™ High Capacity Battery TR-632 is a rechargeable lithium-ion battery designed for use with the Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 Series.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (612-4978)
Dodavatel: EPPENDORF
Popis: Batteries, Battery pack
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Batteries, Záložní baterie, instalovaná z výroby dle R2P
Katalogové číslo: (700-0420)
Dodavatel: EPPENDORF
Popis: Batteries, Lithium battery for Xplorer® and Xplorer® plus
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: THI Total Healthcare Innovation GmbH
Popis: Batteries, ViVi-CR battery charger (4-bay)
Katalogové číslo: (HACH1938004)
Dodavatel: Hach
Popis: Battery, Alkaline battery, Mignon AA, Napětí: 1,5 V
Měrná jednotka: 1 * 4 KS
Katalogové číslo: (DIALEA6752)
Dodavatel: DIALSTAT OFFICE SUPPLIES
Popis: Duracell Industrial batteries are designed for industrial-strength power. These AA batteries are ideal for use in torches, safety equipment, communica...
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Katalogové číslo: (613-4252)
Dodavatel: DRUMMOND
Popis: Batteries, Rechargable NiMH batteries
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom