Tisk…
Kádinky, vysoké
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
213-1178EA 1240 CZK
213-1178 213-0470 213-1175 213-1172 213-1171 213-1174 213-1173 213-1170 213-1169 213-1176
Kádinky, vysoké
Kádinky
Třída 3.3 borosilikátové sklo, s výlevkou.
  • výborná chemická odolnost
  • odolnost vůči vysokým teplotám
  • autoklávovatelné
  • vyznačená stupnice a ploška pro popis.
Nenákladná alternativa pro široký rozsah použití v laboratořích.
Certifikace: DIN 12331, ISO 3819