Tisk…
Hledali jste: Koše odpadkové a zásobní
69  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"69"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Palbam
Popis: Stainless steel 304, electropolished finish.
Dodavatel: Hospidex
Popis: Sharpsafe®, historic pioneer in protecting against the risk of sharps injuries and sustainability in medical waste packaging management, presents the ...
Udržitelné materiály
Katalogové číslo: (BOCH11424)
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Stainless steel ¹⁸/₁₀ housing.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Hospidex
Popis: Made from 30% recycled plastic. Fully opening lid, with original positioning of hinge.
Dodavatel: Palbam
Popis: This disposal cabinet can be used as a stand-alone unit or in combination with the dispenser unit (connecting frame required).
Katalogové číslo: (129-2618)
Dodavatel: DESCO
Popis: This conductive waste bin is useful in large ESD protected areas where waste accumulates and cannot be conveniently removed except in bulk.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Made from stainless steel 18/10, electro-polished.
Dodavatel: Rubbermaid Commercial Products
Popis: Made entirely of resin, the waste bin offers uncompromised performance in constrained spaces thanks to the integrated ventilation channels. The manufa...
Katalogové číslo: (129-3981)
Dodavatel: Rubbermaid Commercial Products
Popis: Famed durability, with wheels. Reduce injury risk and drive waste efficiency in the toughest environments.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
New Product
Dodavatel: Rubbermaid Commercial Products
Popis: Safely collect waste wih touch-free closed lid containers.
Dodavatel: Rubbermaid Commercial Products
Popis: Select from a wide range of lids for use in any environment.
Dodavatel: Rubbermaid Commercial Products
Popis: The Configure™ decorative waste containers provide a recycling solution with sleek, smooth surfaces and contoured edges. This recycling system has a m...
Dodavatel: Rubbermaid Commercial Products
Popis: Highly durable waste containers created with the toughest enviroments in mind.
Akce
Dodavatel: Rubbermaid Commercial Products
Popis: Metal step-on containers safely and hygienically collect waste.
Dodavatel: Rubbermaid Commercial Products
Popis: Space-efficient, economical wastebaskets offer an easy and effective way to recycle.
Akce
Dodavatel: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Popis: These leakproof sturdy steel containers with foot-operated and self-closing lid may be used to store contaminated laundry as well as other regulated w...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 69
no targeter for Bottom