Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Lancety
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/54/18944954.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazená nabídka Vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK.
SearchResultCount:"14"
Třídit podle:
Dodavatel:  Vitrex Medical A/S
Popis:   Safety lancets for blood glucose and other in vitro diagnostic tests.
Dodavatel:  Vitrex Medical A/S
Popis:   Safety lancets for blood glucose and other in vitro diagnostic tests.
Dodavatel:  Vitrex Medical A/S
Popis:   Safety lancets for blood glucose and other in vitro diagnostic tests.
Dodavatel:  Vitrex Medical A/S
Popis:   For high volume blood flow with minimum depth of penetration.
Dodavatel:  Vitrex Medical A/S
Popis:   Needle material is stainless steel grade 304/1 Cr18Ni9 and moulded body/cap material is LDPE (Low Density Polyethylene).
Dodavatel:  Vitrex Medical A/S
Popis:   Safety lancets for blood glucose and other in vitro diagnostic tests.
Dodavatel:  Vitrex Medical A/S
Popis:   Simple, flat, steel lancet.
Katalogové číslo: (MARI7300200)
Dodavatel:  MARIENFELD
Popis:   Made of stainless steel of high grade quality X6 Cr 17 (in compliance with DIN EN 10088-2), chrome content 16 to 18 %.
Měrná jednotka:  1 * 200 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 14
  1  2  Další