Tisk…
Hledali jste: Blotting - Membrány
15  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Supersilný papír se používá při kompletaci blotovacího sendviče. Hladká homogenní textura zajišťuje kontinuální kontakt pufru z blotovací vany s gelem...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Ideální pro použití jako knoty při blottingu proteinů a nukleových kyselin. Zajišťuje rovnoměrný tok pufru přes gel k přenosové membráně v sacím sendv...
Dodavatel: Ahlstrom-Munksjö
Popis: Ahlstrom-Munksjö offers a full range of high quality cotton papers with high absorbency – ideal for chromatographic analysis and blotting methods with...
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: These Western blotting filter papers are pre-cut cotton sheets for wet or semi-dry, passive or electrophoretic transfer of proteins from polyacrylamid...
Dodavatel: OWL SCIENTIFIC
Popis: Blotting paper, Owl™, for semi-dry electroblotting, Bavlna, Listy, 100×100 mm, Hmotnost: 183 g/m², Tloušťka: 0,83 mm
Dodavatel: Sartorius
Popis: Their extremely smooth surface and relatively high thickness provide them with superior absorption properties and uniformity across the entire contact...
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Filter paper designed specifically for Western blotting.
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Tento běžně používaný blotovací papír je vyroben z čistých surovin, je vysoce savý a používá se jako nosič membránového gelu. Díky jeho tloušťce (0,8&...
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Čistá celulóza vyrobená výhradně z nejkvalitnějších bavlněných vláken bez jakýchkoli přísad
Katalogové číslo: (515-8110)
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Absorpční papírové proužky vyrobené z celulózy pro odstranění přebytečných kapalin, např. z mikroskopických vzorků.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Katalogové číslo: (631-0866)
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Blotting paper, Spare for no. 1238, Listy, 200×45 mm
Měrná jednotka: 1 * 25 KS
Dodavatel: Cytiva
Popis: Blotting paper, Listy, 210×260 mm
Dodavatel: Cytiva
Popis: Blotting paper, Listy, 90×105 mm
Katalogové číslo: (RPN6101M)
Dodavatel: Cytiva
Popis: Research laboratory blotting paper for use in gel electrophoresis in all molecular biology and protein studies applications.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: Merck
Popis: Blotting paper, Western blotting, Immobilon™, Chromotography grade, hydrophobic, thickness 550 μm, Listy, 85×135 mm
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom