Chromatografické papíry od Whatmana jsou používány po celém světě díky jejich čistotě, vysoké kvalitě a konzistenci. Jsou vyrobeny ze speciální výběrové bavlněné celulózy a důsledně kontrolovány na kvalitu pro zajištění jednotnosti v rámci grade.
- čistá celulóza, vyrobená z nejvíce kvalitních bavlněných vláken, bez přídavku aditiv zajišťuje, aby nedocházelo ke kontaminaci během transferu
- vyrobeny a testovány speciálně pro chromatografické techniky tak, aby zajistily absorbční schopnost a jednou kapilaritu, které jsou důležité pro získání čistoty a transferů během blottingu
Grade 1 Chr: Hadký povrch. Dobré rozlišení, pro běžné analytické separace.
Grade 2 Chr: Pomalejší než 1 Chr, pro aplikace s vyšším rozlišením. Hladký povrch. Hlavně doporučen pro optický nebo radiometrický scanning.
Grade 3 Chr: Středně tenký papír. Pro běžné aplikace se středně těžkými rozpuštěnými částicemi. Často používán pro separaci anorganických rozpouštědel a při elektroforéze.
Grade 3MM Chr: Často používaný jako blotovací papír, 3 mm Chr je též používán při elektorforéze a pro všeobecnou chemii. Středně tenký papír používaný rozsáhle pro všeobecnou chromatografii a elektroforézu.
Grade 4 Chr: Nejrychlejší z tenkých papírů. Doporučen pro rutinní a/nebo opakovanou chromatografii, když zatížení je relativně nízké. Hladký povrch. Velmi vhodný tam, kde je důležitá rychlost a není požadováno vysoké rozlišení.
Grade 17 Chr: Vysoce absorbční papír vhodný pro velké zatížení. Doporučen pro preparativní chromatografii a electroforézu.
Grade 20 Chr: Pro maximální rozlišení, tento "grade" je nejvyšší kvality a zajišťuje nejlepší separaci blízce příbuzných sloučenin. Hladký povrch. Doporučen pro separaci vzorků neznámého složení, s výnikajícím rozlišením při nízkém zatížení.
Grade 31ET Chr: Extrémně rychlý. Průtok má nejvyšší z chromatografických papírů ze škály Whatman. Tenký papír s poměrně měkkým povrchem. Hlavní využití je v elektroforéze velkých molekul.
Grade 54 SFC: Tenký tvrzený papír s velkou rychlostí a přiměřeně dobrým rozlišením. Doporučen pro rutinní chromatografii. Vysoká pevnost za mokra.
Grade 2668 Chr: Pro separaci relativně velkých molekul elektroforézou.
Grade 2727 Chr: Pro separaci velkého množství látek.